accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHHO

CAS RN 107-88-0

IUPAC Nor: butane-1,3-diol
Synonymes: 1,3-butanediol 1,3 butylene glycol (R)-1,3-butylene glycol (r)-1,3-butylene glycol (S)-isomer 1,3-butylene glycol (R)-isomer 1,3-butylene glycol β-butylene glycol (s)-isomer 1,3-butylene glycol 1,3-butylene glycol (r)-isomer 1,3-butylene glycol
Poids moléculaire (g/mol): 90.12
Formule moléculaire: C4H10O2
InChi Key: PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CCO
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (9)
  • (7)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (5)
  • (7)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (8)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (12)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (7)
  • (4)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (4)