CAS RN 105-30-6
CAS RN 105-30-6
IUPAC Nor:
2-methylpentan-1-ol
Synonymes:
2-methyl-1-pentanol
Poids moléculaire (g/mol):
102.18
Formule moléculaire:
C6H14O
InChi Key:
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCC(C)CO
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Methyl-1-pentanol 98.0+%, TCI America™
CAS: 105-30-6 Formule moléculaire: C6H14O Poids moléculaire (g/mol): 102.177 Numéro MDL: MFCD00004745 Clé InChI: PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-methyl-1-pentanol,1-pentanol, 2-methyl,2-methylpentanol-1,2-methylpentanol,sec-amyl carbinol,2-methylamyl alcohol,+--2-methylpentanol,2-mpoh,+--2-methyl-1-pentanol,2-methyl-2-propylethanol CID PubChem: 7745 Nom IUPAC: 2-methylpentan-1-ol SMILES: CCCC(C)CO