CAS RN 10497-05-9
IUPAC Nor:
tritrimethylsilyl phosphate
Synonymes:
tris(trimethylsilyl)phosphate
Poids moléculaire (g/mol):
314.54
Formule moléculaire:
C9H27O4PSi3
InChi Key:
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Tris (triméthylsilyle) phosphate 98,0+%, TCI America™
CAS: 10497-05-9 Formule moléculaire: C9H27O4PSi3 Poids moléculaire (g/mol): 314.54 Numéro MDL: MFCD00008267 Clé InChI: QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Phosphoric Acid Tris(trimethylsilyl) Ester PubChem CID: 25317 Nom de l’IUPAC: Phosphate de tritriméthylsilyle SOURIRES: C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C