accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 1048679-01-1

IUPAC Nor: methyl 4-[24-(4-methoxy-4-oxobutyl)-24,61-diphenyltritriacontacyclo[11.9.40.0²,³⁷.0³,⁷.0⁴,²¹.0⁵,¹⁸.0⁶,¹⁵.0⁸,³⁸.0⁹,¹⁴.0¹⁰,³⁹.0¹¹,⁴².0¹²,⁴⁴.0¹⁶,⁶².0¹⁷,⁵⁸.0¹⁹,⁵⁷.0²⁰,⁵⁴.0²²,⁵³.0²³,²⁵.0²³,³⁶.0²⁵,⁵².0²⁶,³⁴.0²⁷,⁵¹.0²⁸,³².0²⁹,⁴⁹.0³⁰,⁴⁶.0³¹,⁴³.0³³,⁴¹.0³⁵,⁴⁰.0⁴⁵,⁶⁰.0⁴⁷,⁵⁹.0⁴⁸,⁵⁶.0⁵⁰,⁵⁵.0⁶⁰,⁶²]dohexaconta-1(22),2,4,6,8(38),9(14),10,12,15,17(58),18,20,26,28,30(46),31,33(41),34,36,39,42,44,47(59),48,50(55),51,53,56-octacosaen-61-yl]butanoate
Synonymes: methyl 4-[24-(4-methoxy-4-oxobutyl)-24,61-diphenyltritriacontacyclo[11.9.40.0²,³⁷.0³,⁷.0⁴,²¹.0⁵,¹⁸.0⁶,¹⁵.0⁸,³⁸.0⁹,¹⁴.0¹⁰,³⁹.0¹¹,⁴².0¹²,⁴⁴.0¹⁶,⁶².0¹⁷,⁵⁸.0¹⁹,⁵⁷.0²⁰,⁵⁴.0²²,⁵³.0²³,²⁵.0²³,³⁶.0²⁵,⁵².0²⁶,³⁴.0²⁷,⁵¹.0²⁸,³².0²⁹,⁴⁹.0³⁰,⁴⁶.0³¹,⁴³.0³³,⁴¹.0³⁵,⁴⁰.0⁴⁵,⁶⁰.0⁴⁷,⁵⁹.0⁴⁸,⁵⁶.0⁵⁰,⁵⁵.0⁶⁰,⁶²]dohexaconta-1(22),2,4,6,8(38),9(14),10,12,15,17(58),18,20,26,28,30(46),31,33(41),34,36,39,42,44,47(59),48,50(55),51,53,56-octacosaen-61-yl]butanoate
Poids moléculaire (g/mol): 1101.14
Formule moléculaire: C84H28O4
InChi Key: VESBOBHLCIVURF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCC1(C2=CC=CC=C2)C23C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C8=C5C2=C2C%11=C5C8=C%10C%10=C%11C8=C8C%12=C%13C%14=C8C8=C%11C%11%15C%16=C%17C%18=C%19C%20=C%21C%22=C%18C(C%14=C%22C%14=C(C%21=C4C%20=C6C4=C%19C%17=C6C(=C74)C9=C%10C%116C%15(CCCC(=O)OC)C4=CC=CC=C4)C13C(C2=C5%12)=C%13%14)=C8%16
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats