accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOHHOHO

CAS RN 10323-20-3

IUPAC Nor: oxane-2,3,4,5-tetrol
Synonymes: xylose
Poids moléculaire (g/mol): 150.13
Formule moléculaire: C5H10O5
InChi Key: SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1COC(O)C(O)C1O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)