CAS RN 103-28-6
IUPAC Nor:
benzyl 2-methylpropanoate
Synonymes:
benzyl isobutyrate
Poids moléculaire (g/mol):
178.23
Formule moléculaire:
C11H14O2
InChi Key:
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Isobutyrate de benzyle 98,0+%, TCI America™
CAS: 103-28-6 Formule moléculaire: C11H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 178.231 Numéro MDL: MFCD00048315 Clé InChI: UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzyl isobutyrate,benzyl isobutanoate,benzyl 2-methylpropionate,phenylmethyl 2-methylpropanoate,isobutyric acid, benzyl ester,propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester,benzyl 2-methyl propionate,benzylester kyseliny isomaselne,unii-p98pe45v9m,benzyl isobutyrate natural PubChem CID: 7646 Nom de l’IUPAC: benzyl 2-méthylpropanoate SOURIRES: CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1