CAS RN 102308-97-4
CAS RN 102308-97-4
IUPAC Nor:
1-methyl-1H-indol-5-amine
Synonymes:
1-methylindol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol):
146.19
Formule moléculaire:
C9H10N2
InChi Key:
PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Methyl-1H-indol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 102308-97-4 Formule moléculaire: C9H10N2 Poids moléculaire (g/mol): 146.19 Numéro MDL: MFCD03839873 Clé InChI: PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-methyl-1h-indol-5-amine,5-amino-1-n-methylindole,1-methyl-1h-indol-5-ylamine,1h-indol-5-amine, 1-methyl,5-amino-1-methylindole,1-methylindole-5-ylamine,1-methyl-5-amino-1h-indole,5-amino-1-methyl-1h-indole,pubchem9381,5-amino-n-methylindole CID PubChem: 2769564 Nom IUPAC: 1-methylindol-5-amine SMILES: CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12