accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOOOH3C

CAS RN 102195-80-2

IUPAC Nor: 1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Synonymes: 1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 243.26
Formule moléculaire: C11H17NO5
InChi Key: UPBHYYJZVWZCOZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats