accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOOOH

CAS RN 101555-62-8

IUPAC Nor: 1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonymes: 1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 337.38
Formule moléculaire: C20H19NO4
InChi Key: ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats