accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10138-01-9

IUPAC Nor: europium(3+) trinitrate
Synonymes: europium(3+) trinitrate
Poids moléculaire (g/mol): 337.98
Formule moléculaire: EuN3O9
InChi Key: GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Niveau 
  • (8)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats