accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10102-68-8

IUPAC Nor: calcium diiodide
Synonymes: calcium iodide
Poids moléculaire (g/mol): 293.89
Formule moléculaire: CaI2
InChi Key: UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].[I-].[I-]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats