CAS RN 10101-68-5
IUPAC Nor:
manganese(2+) sulfate
Synonymes:
manganese(II) sulfate
Poids moléculaire (g/mol):
150.99
Formule moléculaire:
MnO4S
InChi Key:
SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Sulfate de manganèse(II) tétrahydrate, 99% (base métallique)
CAS: 10101-68-5 Formule moléculaire: H8MnO8S Poids moléculaire (g/mol): 223.054 Numéro MDL: MFCD00149160 Clé InChI: CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L Synonyme: manganese sulfate tetrahydrate,manganese ii sulfate tetrahydrate,unii-f46lh60l4m,manganese sulphate, tetrahydrate,mnso4.4h2o,acmc-1c6k2,mn.so4.4h2o,manganese 2+ sulfate tetrahydrate,manganese ii sulphate tetrahydrate PubChem CID: 22572548 ChEBI: CHEBI:86358 Nom de l’IUPAC: manganèse (2+); sulfate; Tétrahydrate SOURIRES: O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]