CAS RN 1006-99-1
IUPAC Nor:
5-chloro-2-methyl-1,3-benzothiazole
Synonymes:
5-chloro-2-methyl-1,3-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol):
183.65
Formule moléculaire:
C8H6ClNS
InChi Key:
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2S1
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Chloro-2-méthylbenzothiazole 99,0+%, TCI America™
CAS: 1006-99-1 Formule moléculaire: C8H6ClNS Poids moléculaire (g/mol): 183.653 Numéro MDL: MFCD00022881 Clé InChI: XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-chloro-2-methylbenzothiazole,5-chloro-2-methylbenzo d thiazole,2-methyl-5-chlorobenzothiazole,benzothiazole, 5-chloro-2-methyl,usaf ek-p-4382,5-chloro-2-methyl-benzothiazole,2-methyl-5-chloro benzothiazole,5-chloro-2-methyl benzothiazole,2-metyl-5-chloro-benzothiazole,pubchem10878 PubChem CID: 13873 Nom de l’IUPAC: 5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole SOURIRES: CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl