CAS RN 1003845-06-4
IUPAC Nor:
(2-chloropyrimidin-5-yl)boronic acid
Synonymes:
2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol):
158.35
Formule moléculaire:
C4H4BClN2O2
InChi Key:
YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Chloropyrimidine-5-acide boronique, 96%
2-Chloropyrimidine-5-acide boronique, 96%
CAS: 1003845-06-4 Formule moléculaire: C4H4BClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 158.35 Numéro MDL: MFCD08063113 Clé InChI: YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloropyrimidine-5-boronic acid,2-chloro-5-pyrimidineboronic acid,2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid,acmc-2097pq,ksc493q8p,2-chloropyrimidin-5-boronic acid,2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid,2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid,2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid PubChem CID: 21747362 Nom de l’IUPAC: (2-chloropyrimidine-5-yl)acide boronique SOURIRES: OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1