accessibility menu, dialog, popup

UserName

GeClClClCl

CAS RN 10038-98-9

IUPAC Nor: germanium tetrachloride
Synonymes: germanium tetrachloride
Poids moléculaire (g/mol): 222.49
Formule moléculaire: Cl4GeH8
InChi Key: VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)