accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClNb

CAS RN 10026-12-7

IUPAC Nor: niobium(5+) pentachloride
Synonymes: niobium(5+) pentachloride
Poids moléculaire (g/mol): 270.16
Formule moléculaire: Cl5Nb
InChi Key: YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)