accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClNd

CAS RN 10024-93-8

IUPAC Nor: neodymium(3+) trichloride
Synonymes: neodymium(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol): 250.59
Formule moléculaire: Cl3Nd
InChi Key: ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+3]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats