CAS RN 100-26-5
IUPAC Nor:
pyridine-2,5-dicarboxylic acid
Synonymes:
2,5-pyridinedicarboxylic acid isocinchomeronic acid
Poids moléculaire (g/mol):
167.12
Formule moléculaire:
C7H5NO4
InChi Key:
LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(N=C1)C(O)=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 2,5-pyridinedcarboxylique, 98%
Acide 2,5-pyridinedcarboxylique, 98%
2
2,5-Pyridinedicarboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
CAS: 100-26-5 Formule moléculaire: C7H5NO4 Poids moléculaire (g/mol): 167.12 Numéro MDL: MFCD00006297 Clé InChI: LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,5-pyridinedicarboxylic acid,isocinchomeronic acid,2,5-pyridinedicarboxylicacid,unii-4k1kgr926x,pyridinedicarboxylic acid-2,5,chembl88972,pyridine 2,5-dicarboxylate,pubchem12991,2,5-dicarboxy-pyridine,6-carboxy-nicotinic acid PubChem CID: 7493 ChEBI: CHEBI:46865 Nom de l’IUPAC: Acide pyridine-2,5-dicarboxylique SOURIRES: C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O