missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Enzyme lytique de levure, Arthrobacter luteus

Numéro de catalogue. AAJ63195ME
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ63195ME 500 mg
AAJ63195MD 250 mg
AAJ6319503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ63195ME Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63195ME

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hydrolyse des polymères linéaires de glucose avec liaisons bêta-1,3 | CAS : 37340-57-1

L’enzyme lytique de levure est utilisée pour hydrolyser des polymères linéaires de glucose avec liaisons bêta-1,3, utilisée pour la digestion enzymatique des couches de glycane de levure et pour la formation de sphéroplastes, utilisée pour digérer la paroi cellulaire des cellules actives de levure.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 37340-57-1
Synonyme Lyticase; Zymolyase 20T

Spécifications

Couleur Blanc cassé
Type de produit Enzyme de lyse cellulaire
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)
À utiliser avec (application) Hydrolyse des polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
Quantité 500 mg

RUO – Usage réservé à la recherche