missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Ultrafree MC/HV

Numéro de catalogue. UFC30HVIS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Paquet de 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
UFC30HVIS Paquet de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. UFC30HVIS Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur UFC30HVIS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Couleur Rouge
Matériau (membrane) PVDF
Taille des pores 0,45 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Élimination des particules et précipités à partir d’échantillons aqueux et certains à base de solvants, y compris des solutions protéiques et d’acides nucléiques
Matériau de boîtiers Polypropylène
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité Paquet de 1000
Volume (métrique) 0.5 mL
Longueur (métrique) 45 mm
Diamètre (métrique) 10.6 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats