missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Disques d’ultrafiltration, 500 kDa NMW, Biomax polyéthérsulfone

Numéro de catalogue. PBVK07610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Filter:
25 mm
44.5 mm
47 mm
63.5 mm
76 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diameter (Metric) Filter
PBVK07610 76 mm
PBVK02510 25 mm
PBVK04310 44.5 mm
PBVK06210 63.5 mm
PBVK04710 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. PBVK07610 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur PBVK07610

500 kDa NMWL, Biomax polyéthérsulfone

Assemblez votre Amicon cellule remuée avec la membrane de votre choix. Les membranes discalées ultrafiltrantes sont disponibles dans la Ultracel™ cellulose régénérée et Biomax™ le polyéthersulvone (PES). Les membranes sont disponibles dans une gamme de tailles et de diamètres de pores différents. Les membranes de cellulose régénérées Ultracel sont recommandées pour concentrer ou désaler les solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des Ultracel membranes assure la plus haute conservation possible avec la plus faible adsorption possible de protéines, d’ADN ou d’autres macromolécules. Les membranes Biomax PES sont recommandées pour concentrer ou désaler des volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Des disques de microfiltration Durapore™ PVDF sont disponibles pour des pores de 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μm dans les diamètres de 63,5 mm et 75 mm. Caractéristiques et avantages : • Les diamètres des disques incluent : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 •mm. Les Ultracel™ membranes , Durapore™, et Biomax™ les membranes sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos exigences •de séparation. Compatible avec Amicon™ les cellules remuées. Applications : Concentration, échange de tampons, dessalage

Spécifications

Filter Type Ultrafiltration
Material PES
MWCO 500 kDa
Filter Code PBTK
Filtration Area 41,8 cm2
For Use With (Application) Purification des protéines; la concentration en protéines; Dessalage des protéines
Housing Material PES
Quantity 10Pack
Type Disque d’ultrafiltration
Diameter (English) 7,59 cm (2,99 po)
Diameter (Metric) 76 mm
Diameter (Metric) Filter 76 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats