missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cible à pulvérisation en tungstène, diamètre de 76,2 mm (3,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,95% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA41641KS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41641KS 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA41641KS Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041641KS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom de l’IUPAC Tungstène
SOURIRES [W]

Spécifications

Nom ou substance chimique Tungsten sputtering target
Nom Remarque 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur
Quantité 1 de chaque
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%
EINECSNumber 231-143-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche