missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Tricorn Tubes en verre

Numéro de catalogue. 4520011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
200 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique)
4520011 200 mm
4520010 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4520011 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18115317

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des tubes en verre recouverts de film plastique protègent les personnes en laboratoire contre les dommages si la colonne tombe ou fonctionne en dehors de ses spécifications.

Spécifications

Type de produit Tube en verre
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Hauteur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicate
Type de colonne Accessoire de la colonne