missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-Dichlorobis(triphénylphosphine)palladium(II), Premion™, 99,95% (base métallique), Pd 14,7% min

Numéro de catalogue. AA4124503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4124503 1 g
AA4124506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4124503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04124503

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol

Comme catalyseur de choix pour l’hydrogénation, l’hydrosilation, la carbonylation, l’oxydation, l’élimination, la réduction, l’isomérisation de l’acétate d’allyle, la dimérisation des 1,3-diènes et la formation de liaisons C-C telles que le couplage Negishi, le couplage Suzuki, le couplage Kumada, le couplage Sonogashira, le couplage Heck et les réactions de couplage Sonogashira-Hagihara. Utilisé dans la préparation du palladium de tétrakis (triphénylphosphine), des hétérocycles condensés tels que les furoquinolines, les diphénylacétylènes et plusieurs autres composés.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13965-03-2
Formule moléculaire C36H30Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 701.90
Numéro MDL MFCD00009593
Clé InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
Nom de l’IUPAC l’éthane; méthane; palladium (2+); triphénylphosphane; Dichlorure
SOURIRES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Point de fusion ∼310 °C (décomposition)
Couleur Jaune
Odeur Inodore
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopique
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau. Soluble dans le benzène et le toluène.
Poids de formule 701.91
Pourcentage de pureté 99.95%
Niveau Premion
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Pd 14.7% min.
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 237-744-2
RTECSNumber RT3578000
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche