missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme totale des solides en suspension (TSS), 100 ppm TSS (gravimétrique, séché à 103-105 °C), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 867216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
867216 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 867216 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 867216
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9004-34-6 , 7732-18-5

Spécifications

Nom ou substance chimique Total Suspended Solids (TSS) Standard
Emballage Bouteille en verre ambrée
Notes sur la concentration ou la composition 100mg/L (100ppm) TSS
CAS % minimum 98.0, 0.01
CAS % maximal 100.0, 0.01
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion 0,0 °C
Point d’ébullition 100 °C
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Norme d’étalonnage
Quantité 500 mL
Niveau Laboratoire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats