missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouteilles centrifugeuses en polypropylène

Numéro de catalogue. 75006443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
750 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
75006443 750 mL
75007583 400 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 75006443 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006443

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouteille en polypropylène avec bouchon

Spécifications

Capacité (métrique) 750 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Couleur de bouchon Bleu
Force max. 3,028 x g
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 25,36 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon de centrifugation