Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Grille de séparation, fiole de 4 x 50 mL
Description
Thermo Scientific MagJET Separation Rack est un dispositif de séparation magnétique destiné aux procédures de manipulation des billes magnétiques à faible débit, telles que l’isolation des acides nucléiques à base de billes magnétiques. Le MagJET rack de séparation contient un aimant permanent en néodyme haute performance intégré dans un cadre de séparation en plastique. En combinaison avec MagJET les billes magnétiques, le MagJET rack de séparation permet des procédures de séparation rapides et efficaces à base de billes magnétiques.
Faits marquants
• Contient un puissant aimant permanent en néodyme pour la collecte instantanée des billes à partir de la solution
• Spécialement conçu pour une performance robuste avec différents volumes•
d’échantillons Capture des billes magnétiques stable et serrée sur la paroi
• du tube de microcentrifuge Purification très efficace des acides nucléiques en combinaison avec MagJET Thermo Scientific des kits
à billes magnétiquesApplications
• Purification d’affinité utilisant des particules magnétiques.
Comprend
• MagJET Unité de rack de séparation
Spécifications
Spécifications
| Description | MagJET Rack de séparation, 4 tubes de 50 mL |
| Format | Flacon |
| For Use With (Equipment) | Support magnétique |
| Product Line | MagJET |
| Product Type | MagJET Rack de séparation |
| Quantity | 4 x 50 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.