missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Test SCID/SMA

Numéro de catalogue. A47927
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
4000 Réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
A47927 4000 Réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A47927 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A47927

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un test PCR multiplex en temps réel qui détecte le gène SMN1 et le TREC, ainsi que le gène RNase P comme contrôle génomique interne.

Le Applied Biosystems TaqMan test SCID/SMA est un test PCR multiplex en temps réel qui détecte le gène SMN1 et TREC, ainsi que le gène RNase P comme contrôle génomique interne. Pour un test qui détecte aussi le KREC, veuillez consulter le test TaqMAN SCID/SMA Plus (Cat. No A48566).

Les caractéristiques du TaqMan test SCID/SMA incluent :
• Optimisé pour la SCID et SMA •
l’extraction directe à partir d’échantillons DBS pour réduire le temps et le coût
• d’intervention pratique Compatible avec les protocoles à 96 ou 384 réactions Résultats
• de haute qualité pour 96 échantillons en 55 minutes utilisant le protocole
• à cycle rapide Étapes minimales de distribution de liquides pour une automatisation

facileSolution complète de la DBS jusqu’au résultat
L’essai TaqMan SCID/SMA détecte SMN1, TREC ainsi que le gène RNase P comme contrôle génomique interne. La solution d’essai contient un mélange d’amorces et de sondes pour chaque cible ainsi qu’un bloqueur SMN2 . Du DBS au résultat, moins de 40 minutes de temps pratique et seulement quatre étapes de distribution de réactifs sont nécessaires pour les plaques à 96 puits. Une étape supplémentaire de transfert de pipetage de la plaque d’extraction du lysat DBS à la plaque qPCR est nécessaire. Un instrument de PCR en temps réel avec au moins cinq filtres est nécessaire pour détecter les colorants rapporteurs ainsi que le colorant de référence passif.

Le TaqMan test SCID/SMA est un test PCR multiplex en temps réel qui détecte l’exon 7 de SMN1 et TREC. Le test inclut le gène RNase P comme contrôle interne de l’amplification, vérifiant la réussite de l’extraction de l’échantillon. Le test est optimisé pour une haute spécificité à SMN1, éliminant la détection croisée de SMN2.

Spécifications

Contenu et stockage • Extrait ADN de tous les réactifs kit
ProAmp • TaqPath Multiplex Master Mix
TaqMan • Essai

SCID/SMA À la réception, conserver à -20 °C. Après ouverture, conservez à 4 °C.

Méthode de détection Exemple-échantillon
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ système Dx (en mode RUO)
Gamme de produit TaqMan
Quantité 4 000 réactions
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Nb de réactions 4000 Réactions
Type d’échantillon ADN génomique, ADNc

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.