missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Kit HepatoExpress™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A65790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
100 réactions
2500 Réactions (Lyse seulement)
40 réactions
400 Réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
A65790 400 Réactions
A65788 40 réactions
A65789 100 réactions
A65791 2500 Réactions (Lyse seulement)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. A65790 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A65790

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le TaqMan kit Cells-to-CT HepatoExpress est un système complet de lysat cellulaire conçu pour l’analyse de l’expression génique directement à partir d’hépatocytes sans avoir besoin de purification de l’ARN.

Le TaqMan™ Cells-to-CT™ HepatoExpress Kit est un kit d’expression génique des hépatocytes conçu pour la RT-qPCR sans extraction d’ARN. Il permet une lyse rapide et directe des hépatocytes primaires, éliminant le besoin de purification de l’ARN tout en réduisant le temps de préparation de l’échantillon à ~10 minutes.

Ce flux de travail cellulaire-to-CT simplifié permet aux chercheurs d’effectuer une analyse d’expression génique à haute sensibilité directement à partir de cellules, sans colonnes, billes ni centrifugation. Le résultat est des données RT-qPCR fiables et reproductibles avec un temps d’intervention pratique considérablement réduit.

Optimisé spécifiquement pour les modèles—d’hépatocytes primaires incluant les cultures—superposées par ECM, le kit supporte des flux de travail à haut débit et compatibles avec l’automatisation pour le métabolisme des médicaments, les études de toxicité et la recherche mécanistique.

Avantages clés

Flux de travail rapide et sans extraction d’expression génique

  • Effectuer la RT-qPCR sans isolement ni purification de l’ARN
  • Réduisez le temps de préparation de l’ARN de plusieurs heures à ~10 minutes
  • Le flux de travail de lyse directe minimise la manipulation et la variabilité des échantillons

Performance RT-qPCR de haute qualité

  • Sensibilité et reproductibilité comparables aux flux de travail d’ARN purifié
  • Préserve l’intégrité de l’ARN pendant la lyse
  • Compatible avec le multiplex qPCR et les échantillons à faible entrée

Optimisé pour les hépatocytes primaires

  • Lyse efficace des hépatocytes, y compris les cultures superposées par ECM
  • Performance constante entre les espèces et modèles d’hépatocytes
  • Conçu pour stimuler les systèmes hépatiques in vitro

Prêt pour l’automatisation et évolutif

  • Compatible avec les formats de plaques à 96 puits et les systèmes robotisés de manutention des liquides
  • Un choix idéal pour le criblage à haut débit et les études à grande échelle
  • Le flux de travail à température ambiante simplifie l’intégration en laboratoire

Flux de travail durable et simplifié

  • Réduit significativement les consommables plastiques associés à la purification de l’ARN
  • Les réactifs conformes au REACH soutiennent des pratiques de laboratoire responsables sur le plan environnemental

Conçu pour les défis liés à l’expression génique des hépatocytes

Les hépatocytes primaires sont largement utilisés pour le métabolisme des médicaments, l’induction du CYP450 et les études de toxicité, mais l’extraction efficace d’ARN de ces cellules—, surtout dans les cultures—superposées par ECM, peut être difficile et prendre du temps.

Le HepatoExpress Kit répond à ces défis avec une chimie de lyse directe qui :

  • Pénètre efficacement les superpositions de matrices extracellulaires (ECM)
  • Protège l’ARN pendant la lyse sans purification
  • Maintient la compatibilité avec la transcription inverse et la qPCR

Cela permet une analyse précise de l’expression génique sans la variabilité introduite par les flux de travail traditionnels d’extraction d’ARN.

Applications

Le HepatoExpress kit est un choix idéal pour :

  • Analyse de l’expression génique des hépatocytes
  • Tests d’induction CYP450
  • Métabolisme des médicaments et études sur l’ADME
  • Toxicologie et dépistage de la sécurité
  • Vérification de la cible et criblage précoce des composés
  • Études mécanistes en biologie hépatique

Évolutif de la découverte au criblage à haut débit

Qu’il s’agisse de réaliser des études mécanistiques à petite échelle ou de dépistage à grande échelle, le kit permet la flexibilité de la conception expérimentale. Son format convivial pour l’automatisation permet une intégration fluide dans des flux de travail à haut débit, améliorant la reproductibilité et le débit.

Flux de travail : Des cellules à la qPCR en ~75 minutes

Le flux de travail simple en trois étapes permet une analyse rapide de l’expression génique :

  1. Lyse cellulaire (~10 minutes, température ambiante)
    • Lyse cellulaire simultanée, préservation de l’ARN et extraction de l’ADN génomique
  2. Transcription inversée
    • Synthèse d’ADNcM à l’aide SuperScript™ IV VILO™ de Master Mix
  3. Détection qPCR
    • Amplification sensible, capable de multiplexer, à l’aide TaqMan™ de tests d’expression génique

Compatible avec 700 000+ TaqMan™ tests d’expression génique, permettant une large couverture des voies et des cibles.

Pourquoi choisir un flux de travail qPCR sans extraction d’ARN?

Comparé aux méthodes traditionnelles d’isolement d’ARN en colonnes, le HepatoExpress Kit :

  • Réduit le temps de travail de plusieurs heures à plusieurs minutes
  • Minimise la perte et la variabilité de l’échantillon
  • Réduit plusieurs étapes de manipulation pouvant dégrader l’ARN
  • Améliore la cohérence entre réplications et expérimentations

Le TaqMan™ Cells-to-CT™ HepatoExpress Kit est une solution rapide, fiable et évolutive pour l’analyse primaire de l’expression génique des hépatocytes. En permettant la RT-qPCR directe, sans extraction d’ARN, elle simplifie les flux de travail tout en maintenant une haute qualité—des données, ce qui en fait un excellent choix pour la découverte moderne de médicaments et la recherche hépatique in vitro.

Ajout à HepatoExpress la description du produit :

En plus des applications mentionnées ci-dessus, le HepatoExpress Cells-to-CT kit pourrait convenir à des systèmes de culture 3D basés sur l’expérience rapportée par les clients à travers une gamme de modèles expérimentaux. Ces rapports suggèrent que le kit peut être intégré dans des flux de travail impliquant des architectures cellulaires complexes, comme les sphéroïdes ou les cultures d’organoïdes, sans nécessiter de modifications importantes des protocoles. Cependant, cette application n'a pas été validée de façon indépendante par Thermo Fisher Scientific le kit et n'est pas incluse dans les spécifications standards de performance du kit. Ainsi, les utilisateurs devraient évaluer l’adéquation dans leur système spécifique et les conditions expérimentales, car les résultats peuvent varier selon le modèle de culture et le flux de travail.

Spécifications

Contenu et stockage Solution de lyse HepatoExpress (température ambiante), HepatoExpress LysisGuard (-20 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20 °C), SuperScript IV VILO sans contrôle RT (-20 °C), TaqMan Fast Advanced Master Mix (4 °C)
Méthode de détection TaqMan
Forme Liquide
Format Kit
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étapes
Vitesse de réaction 10 min.
Compatibilité à haut débit Oui
Étiquette ou colorant ROX
Type de produit Lyse cellulaire directe vers kit RT-qPCR
Quantité 400 Réactions
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace gelée, glace sèche
Cible ADNc.
À utiliser avec (application) Expression génétique
Technologie d’isolement Lyse cellulaire directe
Nb de réactions 400 Réactions
Cible de purification ARN
Type d’échantillon Hépatocytes, HepaRG, HepG2
Matériau de départ Jusqu’à 100 000 cellules cultivées
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.