missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Tableau, Format 16

Numéro de catalogue. 4346798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4346798 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4346798 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4346798

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TaqMan™ Tableau, Format 16

La carte Custom TaqMan™ Array est une carte microfluidique à 384 puits conçue pour effectuer 384 réactions PCR simultanées en temps réel sans utiliser de robots de manipulation de liquides ni de pipettes multicanaux. Sélectionnez des tests cibles parmi des milliers d’essais d’expression génique inventoriés TaqMan™ .

Spécifications

Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (2 °C à 8 °C)
Format 16
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Cartes personnalisées de tableau d’expression TaqMan™ génique
Quantité 1 de chaque

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.