missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SuperScript™ Trousse de synthèse d’ADNcDNA III CellsDirect™

Numéro de catalogue. 18080300
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
18080300 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18080300 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18080300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit de synthèse d’ADNc SuperScript III CellsDirect est optimisé pour la synthèse d’ADNc de première brin directement à partir d’un lysat cellulaire de mammifère, sans isoler d’abord l’ARN.

Le kit de synthèse d’ADNc SuperScript III CellsDirect est optimisé pour la synthèse d’ADNc de première brin directement à partir d’un lysat cellulaire de mammifère, sans isoler d’abord l’ARN. La lyse et la transcription inverse sont effectuées dans le même tube, et l’ADNc de première brin résultant est prêt à être utilisé pour le clonage et la PCR.

Les caractéristiques du kit de synthèse SuperScript III CellsDirect incluent :
• Compatible avec une large gamme de types cellulaires de mammifères cultivés sous différentes conditions
• de traitement Le format à tube unique minimise la perte de réactif, la perte d’échantillons et le temps
• de manipulation du volume total de lysat est utilisé dans la réaction de synthèse de l’ADNc de première brin, offrant des rendements plus élevés avec un nombre limité de cellules et permettant la détection de transcrits rares SuperScript
• III Reverse Transcriptase, avec une activité RNase H réduite et une stabilité thermique accrue, produit de hauts rendements d’ADNc lors de la réaction de synthèse du premier brin, pour une plus grande sensibilité et une détection améliorée des transcrits
• rares. Génère un ADNc de haute qualité pour une utilisation dans diverses applications, incluant le clonage et la PCR
•. Le protocole simple prend moins de deuxheures

. Fonctionnement
Dans le RT-PCR traditionnel, l’ARN est d’abord isolé des cellules dans une procédure longue qui peut entraîner une perte de matériau. À l’aide du kit de synthèse d’ADNc SuperScript III CellsDirect , les cellules sont lysées et l’ADNc est généré à partir du lysat dans un seul tube avec une manipulation minimale et aucune perte d’échantillon. La DNase I est ajoutée pour éliminer l’ADN génomique avant la synthèse du premier brin. Ce kit a été optimisé pour des échantillons de petites cellules, allant de 10 000 cellules jusqu’à une seule cellule (mesurée par dilution sérielle). L’utilisation du SuperScript III Reverse Transcriptase assure une grande spécificité et des rendements élevés d’ADNc à partir de petites quantités de matière de départ (aussi peu que 10 pg ARN au total). Après synthèse, l’ADNc de premier brin peut être amplifié avec des amorces spécifiques par PCR sans extractions organiques intermédiaires ni précipitations d’éthanol.

Spécifications

Contenu et stockage

• Tampon de resuspension, 1 mL
• RNaseOUT™ inhibiteur de ribonucléase recombinante, 200 μL (40 unités/μL)
• DNase I, 500 μL (1 U/μL)
• tampon 10X DNase I, 160 μL
• 25 mM EDTA, 120 μL
• Oligo(dT)20, 120 μL (50 μM)
• 10 mM dNTP Mix, 100 μL
SuperScript™ •III RT, 100 μL (200 unités/μL)
• tampon RT 5X, 600 μL
• DTT, 100 μL (0,1 M)
• d’E. coli RNase H, 100 μL (2 U/μL)
• d’ARN Total HeLa, 10 μL (10 ng/μL)
• amorces de contrôle avant/arrière, 10 μL (10 μM)
• d’E. coli RNase H (2 U/μL)

à 20 – °C.

Format Kit
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Vitesse de réaction 50 min.
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50 °C
Quantité 100 rxns
Transcriptase inverse SuperScript III
Activité ribonucléase H Réduit
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc simple brin
Nb de réactions 100 réactions
Format de réaction Composants distincts
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 4,5 kb
Matériau de départ Cellules
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.