missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sulfamique, 15% (mois/v), Réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfamic Acid, 15% (w/w) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Emballage | Cubitainer |
| Gravité spécifique | 1.0869 |
| Quantité | 20 L |
| Forme physique | Liquide |
| Pourcentage de pureté | 15% |
| Niveau | Réactif |