missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sulfamique, 10% en mousse/v, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfamic Acid, 10% w/v |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Emballage | Cubitainer |
| Gravité spécifique | 1.05 |
| Quantité | 10 L |
| Forme physique | Liquide |
| Pourcentage de pureté | 10% w/v |
| Niveau | Réactif |