missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SRT™ Colonne de protection de filtration gel SEC-1000, taille de particule de 5 μm, PEEK
Description
SRT™ Les colonnes sont utilisées dans le contrôle de qualité des biothérapeutiques par chromatographie de filtration sur gel. Choisissez parmi une grande variété de tailles de pores disponibles pour analyser peptides, protéines, glycoprotéines, vaccins et polymères hydrosolubles.
Spécifications
Spécifications
| pH | 2.0 à 8.5 |
| Particle Size | 5 μm |
| Length (Metric) | 5 cm |
| Pore Size | 1 000 Å |
| Type | Colonne de garde HPLC de la SEC |
| Diameter (Metric) Inner | 4.6 mm |
| Material | PEEK |
| Phase | Exclusion de taille |
| For Use With (Application) | HPLC |
| Product Line | SRT |
SRT est une marque déposée de Sepax Technologies