missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ SequalPrep™ Kit de plaques de normalisation, 96 puits
Description
Nettoyer et normaliser la récupération des produits de la réaction PCR en une seule étape avec SequalPrep™ des plaques de normalisation. Pour une utilisation avec 5 μl de réaction PCR, extraire jusqu’à 25 ng de produits par puits dans une plage de concentration de 2 à 3 fois.
- Pour une utilisation dans les plateformes de séquençage de nouvelle génération pour normaliser des pools d’amplicons
PCR - Sauter les étapes répétitives nécessaires à la détermination des rendements et à la réaliquotation
- Combiné avec SequalPrep™ un kit PCR long, vous obtiendrez la méthode la plus sensible et fiable pour l’amplification des produits PCR longs et la normalisation des amplicons.
- Pour une utilisation dans les plateformes de séquençage de nouvelle génération pour normaliser des pools d’amplicons
PCR - Sauter les étapes répétitives nécessaires à la détermination des rendements et à la réaliquotation
- Combiné avec SequalPrep™ un kit PCR long, vous obtiendrez la méthode la plus sensible et fiable pour l’amplification des produits PCR longs et la normalisation des amplicons.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Le kit comprend 10 SequalPrep™ plaques à 96 puits, des tampons et des instructions. Entreposez le produit à température ambiante. |
| Format | 96-Puits |
| Volume d’élution maximal | 20 μL |
| Volume d’élution mini | 20 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Biomek™ FX, TECAN Freedom Evo |
| Compatibilité à haut débit | Compatibilité à haut débit |
| Gamme de produit | SequalPrep |
| Type de produit | Kit de plaques de normalisation |
| Heure de purification | 75 min. |
| Quantité | 10 plaques à 96 puits |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.