missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Trousse de synthèse d’ADNc de deuxième brin

Numéro de catalogue. A48571
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
200 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
A48571 200 réactions
A48570 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A48571 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A48571
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis permet de produire de l’ADNc double brin à partir du premier brin sans extraction organique ni précipitation à l’éthanol. Son format en tube unique accélère la synthèse et maximise le rendement. Les composants prémélangés réduisent les étapes de pipetage et simplifient la procédure.

Le kit de synthèse d’ADNc de deuxième brin InvitrogenTM est conçu pour produire de l’ADNc double brin en utilisant la réaction du premier brin, sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou d’étapes de précipitation de l’éthanol. Ce format pratique à tube unique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants prémélangés afin de réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.

Les caractéristiques du kit de synthèse d’ADNc de deuxième brin incluent :

  • Synthèse efficace de l’ADNc double brin de pleine longueur
  • Procédure rapide—complétée en 1 heure
  • Composants prémélangés pratiques—
  • Le complet—inclut les réactifs d’élimination de l’ARN résiduel

Applications

  • Synthèse d’ADNc à double brin pleine longueur à extrémité émoussée pour le clonage
  • Construction de bibliothèque d’ADNc double brin

Spécifications

Contenu et stockage Contenu :
• Mélange enzymatique de deuxième brin, 4 x 1 mL
• 5x mélange de réaction de deuxième brin, 4 x 250 μL•
0,5 M EDTA, pH 8,0, 4 x 1 mL
• RNase I, 10 U/μL, 4 x 500 μL•
Eau, sans nucléase, 12 x 1,25 mL

Stockage : -15 à -25 °C

Format 200 réactions
Type de produit Trousse de synthèse d’ADNc
Quantité 200 réactions
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit final ADNc double brin
Nb de réactions 200 réactions
Format de réaction Composants distincts