missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ Balance Display and Control Units
Variety of displays and control units available
$2126.39 - $6525.63
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | |||||
|
14-557-557
|
Sartorius
YAC01MSU |
Backlit black and white graphic display and tactil |
chaque for $3,684.75
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-557-556
|
Sartorius
YAC01MSE |
Backlit LCD and tactile keys |
chaque for $2,126.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
14-557-558
|
Sartorius
YAC01MSA |
Color TFT graphic display and touch screen |
chaque for $6,525.63
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
For use with Cubis™ balances.Spécifications
| Cubis Balance | |
| Control Unit |