missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kits quantitatifs d’ADN d’E. coli
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A4458435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Includes:
Trousse d’analyse et préparation de l’échantillon
Trousse d’essai seulement
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Includes
A4458435 Trousse d’essai seulement
A4460366 Trousse d’analyse et préparation de l’échantillon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A4458435 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4458435*

Ce kit basé sur la PCR quantitative (qPCR), faisant partie du resDNASEQ™ système de quantification de l’ADN résiduel d’E. coli, permet une quantification très sensible de l’ADN des cellules hôtes provenant des systèmes d’expression d’E. coli, généralement en moins de 4 heures.

Ce kit basé sur la PCR quantitative (qPCR), faisant partie du resDNASEQ™ système de quantification de l’ADN résiduel d’E. coli, permet une quantification très sensible de l’ADN des cellules hôtes provenant des systèmes d’expression d’E. coli, généralement en moins de 4 heures. Le kit fait partie d’un système intégré qui comprend la préparation de l’échantillon, TaqMan™ le test et le mix maître, l’ADN standard, l’instrument et le logiciel. Le système surmonte les limites des méthodes traditionnelles en combinant une préparation d’échantillon à haute récupération PrepSEQ™ et TaqMan™ la quantification de l’ADN résiduel par analyse.

Les caractéristiques du resDNASEQ kit quantitatif d’ADN d’E. coli incluent :
• Quantification hautement sensible utilisant la technologie•
qPCR en temps réel éprouvée TaqMan™ Préparation manuelle et automatisée de l’échantillon, optimisée pour la récupération quantitative à partir de matrices d’échantillons complexes (Tableau 1) •
Performance constante sur toute la plage attendue de tailles
• de fragments d’ADN Système intégré de l’échantillon aux résultats avec préparation d’échantillon, mélange maître, TaqMan™ mélange amorce/sonde et norme

ADN génomiqueCe kit est disponible avec ou sans réactifs de préparation d’échantillons sous forme d’échange PrepSEQ &; Kit de préparation d’échantillons d’ADN résiduel, optimisé pour la récupération très efficace de l’ADN résiduel à partir de mélanges complexes de protéines, tampons et sels.

Détection rapide et sensible de l’ADN
d’E.coliLe resDNASEQ™ système de quantification de l’ADN résiduel d’E. coli est un système basé sur la PCR quantitative (qPCR) pour la détection de l’ADN des cellules hôtes provenant d’E . coli, un système d’expression couramment utilisé pour la production de protéines recombinantes. Fiable et rapide, le système permet une quantification sensible (LOQ = 15 pg ADN/mL) et spécifique de l’ADN d’E. coli, généralement en moins de 4 heures. Cette performance permet d’assurer un haut degré de confiance dans les données de quantification obtenues à partir d’un large éventail de types—d’échantillons, allant des échantillons en cours de traitement aux substances—médicamenteuses en vrac, que l’échantillon contienne un poids moléculaire élevé ou de l’ADN cisaillé.

Tableau 1. Récupération d’ADN en utilisant le protocole manuel PrepSEQ™ de préparation d’échantillons.
Données de performance au test en utilisant un pic génomique d’ADN de 10 pg d’E. coli par échantillon, 3 analystes et 9 échantillons de test.

  Échantillon de protéine de 50 mg/mL 
  Récupération moyenne Moyenne% de CV
E. coli83%5.04%


Spécifications

Content And Storage resDNASEQ Contrôle
de l’ADN d’E.coli Contrôle de l’ADN d’E.coli, 30 ng/μL, 40 μL, stocker à –15 à –25°°
• C Tampon de dilution de l’ADN (DDB), 7 mL, stocker à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2 −à 8 °C après la première utilisation resDNASEQ

. Réactifs •
PCR en temps réel d’ADN d’E.coli Mélange Maître Environnemental (2X), 2 x 0,75 mL, stocker à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2,8 − °C après la première utilisation, • protéger du mélange d’ADN léger
à l’E. coli (10X), 300 μL, conserver à –15 à –25 °C, protéger contre •
la lumière Contrôle négatif (eau), 1,0 mL, conserver à –15 à –25 °C avant la première utilisation et 2,8° −°C après la première utilisation •

Detection Method Exemple-échantillon
Format Kit
PCR Method qPCR
Host Cell E.coli
Label or Dye FAM
Product Line resDNASEQ
Quantity 100 réactions
Shipping Condition Glace sèche
No. of Reactions 100 réactions
Includes Trousse d’essai seulement
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.