missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de raprénéphrine, USP 97-102%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18606034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606034 25 g Bouteille en verre ambrée
18606029 1 g Bouteille en verre ambrée
18606030 5 g Bouteille en verre ambrée
18606031 100 g Bouteille en verre ambrée
18606032 500 g Bouteille en verre ambrée
18606033 1 kg Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 18606034 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur E141825GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

E1418, 329-63-5, C9H13NO3·HCl

Spectrum™ Le produit chimique Racépinéphrine Chlorhydrate est USP un bronchodilatateur utilisé pour soulager les symptômes occasionnels de l’asthme, tels que la respiration sifflante, l’oppression thoracique et la sensation d’essoufflement. Tous les produits Spectrum Chemicals USP , y compris tous USP les produits à base d’hydrochlorure, sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 329-63-5
Formule moléculaire C9H14ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 219.67
Clé InChI ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SOURIRES [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1

Spécifications

CAS % maximal 1
Résidus de calcination 0.005
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 25 g
Rotation spécifique -1° à +1°
Pourcentage de pureté 97 à 102%
Niveau USP
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins