missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ Kit de démarrage PCR Absolute Q™ Digital

Numéro de catalogue. A52732
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A52732 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A52732 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A52732
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Le QuantStudio kit de démarrage PCR numérique Absolute Q est conçu pour confirmer la performance du QuantStudio système PCR numérique Absolute Q, soit au moment de l’installation, soit dans le cadre de futures procédures de vérification définies par l’utilisateur.

Le QuantStudio kit de démarrage PCR numérique Absolute Q est conçu pour confirmer la performance du QuantStudio système PCR numérique Absolute Q, soit au moment de l’installation, soit dans le cadre de futures procédures de vérification définies par l’utilisateur. Le Starter Kit peut aussi être utilisé pour former les utilisateurs au QuantStudio flux de travail du système PCR numérique Absolute Q.

Le kit de démarrage contient Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) (Cat. No A52490), test de démarrage Absolute Q dPCR et CEPH DNA Control, fournissant un ensemble complet de réactifs de démarrage et d’essais pour une utilisation avec le QuantStudio kit de plaques Absolute Q MAP16 (Cat. No A52865).

Spécifications

Contenu et stockage 1 - ADN absolu Q™ PCR Digital PCR Master Mix 1 - Test de démarrage dPCR absolu Q™ (20 x concentration) 1- ADN de contrôle CEPH 1347-02. Conserver à -15 °C à -25 °C.
Format Tube
Méthode PCR PCR numérique
Technique PCR numérique
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ Système PCR numérique absolu Q™
Gamme de produit Q absolu
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.