missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ Mix master PCR numérique 3D

Numéro de catalogue. 4482710
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4482710 1.5mL
4485718 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4482710 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4482710

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisé pour une utilisation avec ADN ou ADNc isolés, TaqMan™ des tests et la puce QuantStudio™ PCR numérique 3D

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage Retirez le tube de la boîte, puis conservez-le à -20 °C jusqu’à la première utilisation, puis conservez-le à 2° à 8 °C.
Méthode de détection Exemple-échantillon
À utiliser avec (équipement) Puces v1
Quantité 1.5mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.