missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega GoTaq™ Système de sonde 1-Step RT-qPCR

Numéro de catalogue. PRA6120
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRA6120 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRA6120 Fournisseur Promega Code fournisseur A6120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

GoTaq™ Probe Master Mix avec dUTP, colorant de référence CXR, GoScript™ RT Mix pour 1-Step RT-qPCR et eau sans nucléase

GoTaq Les systèmes sonde RT-qPCR permettent la détection et la quantification relative des niveaux d’expression de l’ARN.

  • Simple, One-Step RT-qPCR pour l’analyse de l’expression de l’ARN
  • Inclut GoScript™ le mix maître Reverse Transcriptase et GoTaq(R) Probe qPCR. La protection RNasin(R) RNase fournie dans le mélange RT fourni GoScript™
  • Compatible avec des méthodes de cyclage rapides et standard utilisant des tests basés sur des sondes
  • Détection sensible pour la quantification sur une large plage dynamique

Spécifications

Type de calibrage Étalonnage par sonde d’hydrolyse
Contenu et stockage Mélange maître de sonde avec dUTP (2 x 1 mL), colorant de référence CXR (1 x 200 μL), mélange RT pour 1-Step RT-qPCR (1 x 225 μL), eau sans nucléase (2 x 1250 μL); −30 à −10 °C
Méthode de détection TaqMan
Forme Liquide
Format Trousse
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase GoTaq Taq Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Technique RT-qPCR
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments de PCR en temps réel (qPCR)
Cible de génotypage Niveaux d’expression de l’ARN
Compatibilité à haut débit Compatibilité à haut débit
Comprend une étiquette ou un colorant Non
Type de kit Système RT-qPCR à 1 étape de la sonde
Étiquette ou colorant Non étiquetés
Nb de tests 200
Colorant de référence passive CXR (tube séparé)
Gamme de produit GoTaq
Type de produit RT-qPCR Kit
Quantité 2mL
Catégorie de recherche Analyse de l’expression génique
Transcriptase inverse GoScript™
Activité ribonucléase H Oui
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Suffisant pour 200 réactions
Classe d’organismes cibles Animaux, bactéries, champignons, humains, parasites, virus, levures
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Durée d’activation 2 minutes
Compatibilité RT- PCR (qPCR)
Type de produit final ADNc.
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 200 réactions
Format de réaction Mélange maître
Type de réactif RT-qPCR Master Mix
Type d’échantillon Sang, cellules, excréments, FFPE, nourriture, liquide céphalorachidien humain, plantes, plasma, salive, sérum, crachats, prélèvements, tissus, urine
Matériau de départ 10 pg à 1 μg d’ARN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats