Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nucléase universelle pour la lyse cellulaire
Description
Thermo Scientific Pierce La nucléase universelle pour la lyse cellulaire est une endonucléase idéale pour une grande variété d’applications où une digestion complète des acides nucléiques est nécessaire lors de la préparation des lysats cellulaires.
La nucléase universelle Pierce pour la lyse cellulaire est une endonucléase génétiquement modifiée à partir de Serratia marcescens. L’enzyme est produite et purifiée à partir d’E. coli et se compose de deux sous-unités identiques de 30 kDa avec deux liaisons disulfure critiques. Cette endonucléase indiscriminée dégrade l’ADN et l’ARN simple brin, double brin, linéaires et circulaires, et est efficace sur une large plage de températures et de pH. Cette enzyme possède une activité spécifique très élevée (100 fois supérieure à celle de la DNase I) et possède une stabilité thermique accrue comparée aux autres nucléases. La nucléase universelle Pierce est ≥une enzyme pure à 99%, est exempte de toute activité protéasée mesurable et est fournie à une concentration de 250 U/μL. La nucléase universelle Pierce pour la lyse cellulaire est identique en performance à Benzonase™ la nucléase par EMD Merck™.
Points clés :
- Le large spectre – dégrade toutes les formes d’ADN et d’ARN
- La nucléase enzymatique – de la plus haute qualité est d’au moins 99% pure, telle que testée par SDS-PAGE
- Activité – robuste 100 fois supérieure à celle de la DNase I
- Versatile – peut être utilisé avec une grande variété de réactifs de lyse cellulaire
Recommandé dans les domaines suivants :
Utilisation avec B-PER, Y-PER ou d’autres réactifs de lyse cellulaire commerciaux ou maison et/ou des perturbations mécaniques pour réduire la viscosité des extraits protéiques; Retirer l’ADN et l’ARN des préparations protéiques recombinantes avant le traitement en aval
Conditions de stockage
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri du soleil direct
Spécifications
Spécifications
| Formule | Au moins 99% d’enzyme pure à 250 U/uL dans 50% de glycérol (v/v), 20 mM de NaCl, 2 mM de MgCl2, 20 mM de Tris, pH 8,0 |
| Aperçu général | Nucléase universelle Pierce pour la lyse cellulaire |
| Type de produit | Enzyme de lyse cellulaire |
| Contenu et stockage | Conservez dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l’abri du soleil direct. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produit | Pierce |
| Type de réactif | Enzyme pour la lyse cellulaire |
| Enzyme | Nucléase |
| Suffisant pour | Lysat de 200 mL |
| Quantité | 5 kU |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.