missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATP (N-succinimidyl-S-acétylthiopropionate)
Description
Thermo Scientific™ Pierce Le SATP est une variante (bras espaceur 4.1 Å) du SATA, un réactif d’ajout de sulfhydryle destiné à la modification covalente des amines primaires afin de faciliter un réticulement contrôlé et hétérobifonctionnel.
Points clés :
- Réagit avec les amines primaires pour ajouter des sulfhydryles protégés
- Une étape facile de déprotection génère un groupe sulfhydryle libre
Spécifications
Spécifications
| Réactivité chimique | Amine |
| Contenu et stockage | À la réception, le magasin s’est desséché à -20 °C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Étiquette ou colorant | Groupe sulfhydryle |
| Type d’étiquette | Groupes conjuguants |
| Gamme de produit | Pierce |
| Type d’agent de réticulation | Hétérobifonctionnel |
| Groupement réactif | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
| Séparateur | Moyen (10 à 30 Å) |
| Forme | Poudre |
| Type de réactif | SATP |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.