Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl de qualité premium
Description
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales avec le TCEP-HCl de qualité Premium spécialement caractérisé Thermo Scientific™ Pierce™ , notre formulation de la plus haute qualité de cet agent réducteur de disulfure.
Thermo Scientific Pierce Le TCEP-HCl de qualité supérieure est notre formulation de la plus haute qualité de cet agent réducteur de disulfure, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Comparé au produit de qualité standard, le SPDP de qualité Premium offre un soutien de qualité et de produit plus clairement définis en incluant (a) une augmentation des tests analytiques et de la caractérisation du produit, (b) une plus grande information spécifique au lot et une révision de l’assurance qualité, (c) une conservation étendue des échantillons de lots et (d) une notification de contrôle des modifications. Le TCEP-HCl est un pur chlorhydrate cristallin de Tris(2-carboxyéthyl)phosphine, un composé sans thiol, très efficace pour réduire les liaisons protéiques et disulfures peptidiques, tout en étant inodore et stable. Le TCEP réduit sélectivement et complètement même les disulfures alkyliques les plus stables dans l’eau sur une large plage de pH.
Points clés :
- Le TCEP – est un agent réducteur sans thiol, inodore mais puissant pour la fendure des liaisons disulfure
- Une identité et une pureté de haute qualité – confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
- L’intégrité – du produit améliore le niveau de tests et de caractérisation comparé à la qualité standard
- Conservation – des lots : offre suffisante de lots anciens conservés pour assurer les tests futurs des procédés
- Service de gestion – des changements Notification de contrôle des changements (CCN)
- Révision cohérente – de la documentation de fabrication spécifique à chaque lot de fabrication
Avantages du TCEP-HCl par rapport à d’autres agents réducteurs :
- Sans – odeur Contrairement au DTT ou au BME, le TCEP est sans odeur, donc les réductions peuvent être effectuées facilement sur le plateau de travail.
- Stable dans l’air – La stabilité intrinsèque de la moitié TCEP élimine le besoin de précautions particulières pour éviter l’oxydation lors de la manipulation, de l’utilisation ou du stockage du TCEP.
- Efficace – Pour la plupart des applications, un TCEP de 5 à 50 mM fournit un excès molaire suffisant pour réduire efficacement les liaisons disulfure de peptides ou de protéines en quelques minutes à température ambiante.
- Compatible – Avec le TCEP, l’élimination de l’agent réducteur n’est pas nécessaire avant la plupart des applications (par exemple, purification des protéines marquées à l’histidine, conjugaisons de maléimide).
La stabilité en solution
TCEP est stable dans les solutions aqueuses, acides et basiques. Lorsque le TCEP est dissous directement dans l’eau, le pH résultant est d’environ 2,5. Des études indiquent qu’aucun changement de concentration de TCEP ne se produit après une incubation de 24 heures à température ambiante dans 100 mM HCl, 100 mM NaOH, ou dans l’un des tampons de 50 mM suivants : Tris·HCl (pH 7,5, 8,5 et 9,5), HEPES (pH 6,8 et 8,2), borate (pH 8,2 et 10,2) et CAPS (pH 9,7 et 11,1).5 Même après trois semaines dans ces tampons, moins de 20% du TCEP était oxydé.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | À la réception, conservez le produit à température ambiante dans un contenant scellé pour éviter l’oxydation. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Product Line | Pierce |
| Form | Poudre |
| Quantity | 100 g |
| Product Type | Réactif réducteur de disulfure |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.