Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard
Description
Utilisez la Thermo Scientific™ Pierce™ norme HeLa Protein Digest, une digestion protéique mammifère hautement validée, comme échantillon de contrôle qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (EM) d’échantillons protéomiques complexes.
La Thermo Scientific Pierce norme HeLa Protein Digest est une digestion protéique mammifère hautement validée qui peut être utilisée comme échantillon de contrôle qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (EM) d’échantillons protéomiques complexes.
L’étalon de digestion protéique est dérivé d’une lignée cellulaire HeLa S3 bien établie de référence sur l’adénocarcinome. Les cellules HeLa S3 expriment plus de 15 000 protéines avec des modifications post-traductionnelles pertinentes, faisant de cette lignée cellulaire une norme idéale pour des applications complexes en spectrométrie de masse de protéomies. Le lysat cellulaire a été digéré avec à la fois de la LysC et de la trypsine afin de minimiser les clivages tryptiques manqués et d’améliorer la couverture des séquences protéiques. De plus, contrairement à d’autres protéiques de digestion commercialement disponibles pour la SEP, la norme Pierce HeLa Protein Digest répond à des spécifications strictes de tests de qualité, incluant la qualité des peptides, l’efficacité de la digestion et l’uniformité de la digestion en lot.
Points clés :
- Échantillon – témoin positif : protéome complexe de mammifères digérés (>15 000 protéines) provenant de la lignée cellulaire HeLa S3
- Une digestion – tryptique approfondie préparée à l’aide de LysC et de trypsine pour garantir moins de 10% de clivages tryptiques manqués
- Qualité – peptidique validée inférieure à 10% d’oxydation à la méthionine et moins de 10% de carbamylation de la lysine
- Digestion – rigoureuse des protéines de haute qualité et constante, garantie et documentée via des certificats d’analyse spécifiques au lot
- Stable – fourni dans un format stable lyophilisé
- Évaluation qualitative des LC
- Normalisation LC/MS
- Développement de la méthode LC/MS
- TMT™ Développement de la méthode des réactifs
La norme Pierce HeLa Protein Digest Standard est un mélange lyophilisé de peptides tryptiques qui peut servir de norme de contrôle qualité pour la séparation en chromatographie liquide (LC), le développement de méthodes MS et la benchmarking de performance MS. Le digest est spécifiquement formulé pour les expériences LC/MS et ne contient ni sels ni détergents. L’utilisation routinière de la norme digest avant l’analyse d’échantillons complexes permet de surveiller et de normaliser la performance des LC/MS entre échantillons et au fil du temps.
Spécifications
Spécifications
| Type de réactif | Standard |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Norme de digestion des protéines |
| Gamme de produit | Pierce |
| Matériau de départ | Peptides |
| Type de produit final | Peptides |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Performance du système MS |
| Quantité | 20 μg |
| Forme | Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.