missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de colonnes pour Pierce™ colonnes jetables
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les colonnes en plastique jetables sont des colonnes vides avec des couvercles assortis frits et des capsules, utilisées dans diverses techniques d’affinité ou de désalage à base de résine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ces ensembles en vrac de colonnes vides sont des dispositifs économiques et pratiques pour les supports de purification d’affinité et le désalage des résines pour les procédures d’écoulement gravitationnel. Trois tailles de colonnes sont offertes, adaptées aux procédures nécessitant des volumes de résine de 0,5 à 10 mL. Les colonnes en plastique sont fournies avec des paires assorties de disques en polyéthylène et des capuchons en polypropylène (en haut et en bas). Les colonnes sont abordables pour un usage unique et suffisamment durables pour préparer et entreposer des colonnes à plusieurs usages.
Points clés :
- Pour la purification par affinité gravité-écoulement sur établi et la chromatographie par exclusion de taille
- Fourni avec des disques, des bouchons et des bouchons d’extrémité en polyéthylène poreux
- Les colonnes peuvent être préemballées et stockées jusqu’à ce que nécessaire
- Compatible avec la plupart des types d’éluents tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie
- Des entonnoirs en plastique peuvent être fixés pour agrandir le réservoir tampon afin d’augmenter les débits
Comprend :
Le pack d’essai contient deux colonnes de chaque taille disponible (six colonnes au total), des accessoires de colonne assortis (disques et capuchons) et un entonnoir (prolongateur de réservoir de colonne)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Entonnoirs à colonnes jetables |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Gamme de produit | Pierce |
| Quantité | 50 cheminées |
| Catégorie | Accessoire de colonne |
| Format | Accessoire |
| Type de colonne | Cheminées de colonnes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.