missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate, solution standard de chromatographie ionique, Specpure™ PO4∣-^3 1000 μg/mL
Description
La solution standard de chromatographie ionique phosphate est utilisée comme solution standard en chimie analytique et en chromatographie ionique. Il est utilisé pour l’étalonnage de la chromatographie ionique et d’autres techniques analytiques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phosphate |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | PO4-3 1 000 μg/ml |
| Solubilité | Miscible avec l’eau |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche