missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution physiologique tamponnée au phosphate (PBS) 1X sans Ca ni Mg, pH 7,2, Cytiva Hyclone™

Numéro de catalogue. BSSPBS1X6
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
BSSPBS1X6 6 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BSSPBS1X6 Fournisseur Cytiva Code fournisseur BSSPBS1X6
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La solution saline tamponnée phosphate (PBS) 1X, pH 7,2, est une solution physiologique de sel couramment trouvée dans de nombreuses applications de culture cellulaire.

  • Stérile, faible en endotoxines, isotonique et non toxique pour les cellules
  • Fabriqué à USP partir de matières premières formulées dans USP de l’eau pour injection
  • Fabriqué selon les directives cGMP et ISO 13485

Spécifications

Nom ou substance chimique Phosphate Buffered Saline (PBS)
Concentration 1 X
À utiliser avec (application) Mammalian Cell Culture
À utiliser avec (équipement) Flow Cytometer
pH 7.2
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 1 L
Type de solution Wash Buffer
Emballage PET Bouteille en plastique
Stérilité Sterile
Osmolarité 280 -320 mOsm/kg
Niveau Cell Culture
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats