missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Composé d’acide phénylazoformique 2-phénylhydrazide avec 1,5-diphénylcarbohydrazide, ACS

Numéro de catalogue. AA3644218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3644218 50 g
AA3644209 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3644218 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03644218

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 10329-15-4 | C26H26N8O2 | 482,55 g/mol

L’acide phénylazoformique composé 2-phénylhydrazide avec 1,5-diphénylcarbohydrazide est utilisé comme indicateur pour titrer le fer, pour la détermination colorimétrique du chrome et la détection du cadmium, du mercure, du magnésium, des aldéhydes et de l’émétine, un agent colorant.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10329-15-4
Formule moléculaire C26H26N8O2
Poids moléculaire (g/mol) 482.55
Numéro MDL MFCD00013218
Clé InChI WDJPBIRJSVMEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-anilino-3-phenyliminourea; 1,3-dianilinourea, 1,5-diphenylcarbazide; 3-phenylamino-1-phenylimino urea, n',2-diphenyldiazenecarbohydrazide compound with n,n'-diphenylcarbonohydrazide 1:1, a.c.s. reagent cpd w/1 5-diph-carbazide, diphenylcarbazone compound with diphenylcarbazide, 3e-1-anilino-3-phenylimino-urea; 1,3-dianilinourea, diphenylcarbazone compound with s-diphenyl carbazide, acs, e-1-phenylamino-3-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, e-3-phenylamino-1-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound 1,5diphenylcarbohydrazide
PubChem CID 221124
Nom de l’IUPAC 1-anilino-3-phénylimaurée; 1,3-dianilinourea
SOURIRES O=C(NNC1=CC=CC=C1)NNC1=CC=CC=C1.O=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound
Nom Remarque avec 1,5-Diphénylcarbohydrazide
Point de fusion 154 °C à 156 °C
Couleur Orange
Odeur Inodore
Quantité 50 g
Beilstein 6110063
Indice de Merck 14,3322
Poids de formule 482.55
Niveau ACS
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche